Principaux documents
8.41818
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-butanol
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Amino-1-butanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
236-364-4
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
pb
206 °C/1013 hPa
Pf
16-18 °C
Température de transition
flash point 107 °C
Densité
0.962 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H11NO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2/p+1
Clé InChI
BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-O
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.958 - 0.965
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2