Documents
8.41808
Sigma-Aldrich
1,2,6-Hexanetriol
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2,6-Hexanetriol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-424-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
15500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-7.5 (25 °C, 300 g/L in H2O)
Point d'ébullition
178 °C/6.5 hPa
Pf
-30 °C
Température de transition
flash point 195 °C
Densité
1.11 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H14O3/c7-4-2-1-3-6(9)5-8/h6-9H,1-5H2
Clé InChI
ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2,6-Hexanetriol can be used as a reactant to synthesize:
  • Unsaturated alcohols via rhenium-catalyzed deoxydehydration.
  • Branched polyesters via melt polycondensation with dicarboxylic acids in the presence of tertrabutyl titanate as a catalyst.
  • Shape memory polymer foams with enhanced degradation resistance.
  • α-Hydroxyketones via catalytic selective oxidation of 1,2-diols.
  • Primary tosylates via dibutyltin oxide-catalyzed tosylation with tosyl chloride.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.100 - 1.107
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
383.0 °F
Point d'éclair (°C)
195 °C