Principaux documents
8.41759
Sigma-Aldrich
3-Phenylpyridine
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Phenylpyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H9N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
213-762-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
pb
269-270 °C/999 hPa
Température de transition
flash point 110 °C
Solubilité
0.46 g/L
Densité
1.091 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
n1cc(ccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H9N/c1-2-5-10(6-3-1)11-7-4-8-12-9-11/h1-9H
Clé InChI
HJKGBRPNSJADMB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.090 - 1.094
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup