Principaux documents
8.41713
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol
for synthesis
Synonyme(s) :
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol
25 G
123,00 €
123,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
123,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H9N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
200-808-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
123,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥91.0% (HPLC)
Forme
powder
Puissance
>500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
183 °C (decomposition)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N=Nc2c(cc(cc2)O)O
InChI
1S/C12H9N3O4/c16-10-5-6-11(12(17)7-10)14-13-8-1-3-9(4-2-8)15(18)19/h1-7,16-17H
Clé InChI
NGPGYVQZGRJHFJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol, also known as Azo Violet or Magneson I, is an azo dye used as a building block for the synthesis of azo compounds and used as functionalization agent for the modification of polymers.
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 91.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable