Principaux documents
8.41564
Sigma-Aldrich
Benzyltriethylammonium tetrafluoroborate
for synthesis
Synonyme(s) :
Benzyltriethylammonium tetrafluoroborate
10 G
119,00 €
119,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
119,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H22BF4N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
278-768-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
119,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Pf
115-116 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[B-](F)(F)(F)F.[N+](CC)(CC)(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H22N.BF4/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;2-1(3,4)5/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;/q+1;-1
Clé InChI
KJWXXJMAQURGGG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 113 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable