Principaux documents
8.41505
Sigma-Aldrich
L-Norvaline
for synthesis
Synonyme(s) :
L-Norvaline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
229-543-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
crystals
Pf
>310 °C
Solubilité
48.7 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
NC(CCC)C(=O)O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=7 in HCl 20%ig): +23.0 - +26.0 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable