Principaux documents
8.41225
Sigma-Aldrich
Methyl cyclopropanecarboxylate
for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl cyclopropanecarboxylate, Cyclopropanecarboxylic acid methyl ester
25 ML
80,80 €
80,80 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
80,80 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
220-690-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
80,80 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
435 °C
pb
119 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 17 °C
Densité
0.983 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C)C(=O)C1CC1
InChI
1S/C5H8O2/c1-7-5(6)4-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
PKAHQJNJPDVTDP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.995 - 0.999
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Dermal - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18 °C - closed cup