Principaux documents
8.41023
Sigma-Aldrich
2-Naphthoxyacetic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Naphthoxyacetic acid
100 G
60,70 €
60,70 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
60,70 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
204-380-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
60,70 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (acidimetric)
Forme
powder
Puissance
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
155-157 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CC(=O)O)c1cc2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C12H10O3/c13-12(14)8-15-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2,(H,13,14)
Clé InChI
RZCJYMOBWVJQGV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 154 °C
Melting range (upper value): ≤ 158 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable