Documents
8.24508
Sigma-Aldrich
(+)-trans-2-tert-Butylcyclohexanol
for synthesis
Synonyme(s) :
(+)-trans-2-tert-Butylcyclohexanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Code UNSPSC :
12352104
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
crystals
Point d'ébullition
88 °C/10.7 hPa
Pf
54-57 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H20O/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
Clé InChI
DLTWBMHADAJAAZ-RKDXNWHRSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in chloroform): +40.0 - +44.0 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable