Principaux documents
8.22197
Sigma-Aldrich
Lithium tetrahydroborate
for synthesis
Synonyme(s) :
Lithium tetrahydroborate, Lithium boron hydride, Lithium boranate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
H4BLi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
21.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352306
Numéro de classement CE :
241-021-7
Niveau de qualité
Limite d'explosivité
4.00-75.60 % (v/v)
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Pf
280 °C (decomposition)
Solubilité
209 g/L
Densité
0.666 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
300 kg/m3
Remarque sur l'analyse
Assay (hypochlorite): ≥ 93.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable