Principaux documents
8.22163
Sigma-Aldrich
Tribenzylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
Tribenzylamine
250 G
102,00 €
10 KG
3 990,00 €
102,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
102,00 €
10 KG
3 990,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5CH2)3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
210-638-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
102,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
pH
6.5-9.0 (20 °C, 10 g/L in H2O, suspension)
Pf
91-93 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(Cc3ccccc3)(Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/C21H21N/c1-4-10-19(11-5-1)16-22(17-20-12-6-2-7-13-20)18-21-14-8-3-9-15-21/h1-15H,16-18H2
Clé InChI
MXHTZQSKTCCMFG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 94 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
399.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
204 °C - closed cup