Documents
8.22148
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium chloride monohydrate
About This Item
Code UNSPSC :
12352101
Niveau de qualité
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3