Principaux documents
8.22137
Sigma-Aldrich
4-Propyl-2-thiouracil
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Propyl-2-thiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
200-103-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Puissance
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7.5 (20 °C, 5 g/L in H2O, slurry)
Pf
216-220 °C
Température de transition
flash point 300 °C
Solubilité
1.1 g/L
Masse volumique apparente
159 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
S=[c]1[nH][c](cc([nH]1)CCC)=O
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
Clé InChI
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 216 °C
Melting range (upper value): ≤ 220 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable