Principaux documents
8.22046
Sigma-Aldrich
Docosane
for synthesis
Synonyme(s) :
Docosane
50 G
75,80 €
75,80 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
75,80 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)20CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Numéro de classement CE :
211-121-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
75,80 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
solid
pb
369 °C/1013 hPa
Pf
44 °C
Température de transition
flash point >110 °C
Densité
0.794 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C(CCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H46/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
Clé InChI
HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 45 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup