Principaux documents
8.21943
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl phosphate
(mixture of esters) for synthesis
Synonyme(s) :
2-Ethylhexyl phosphate, Phosphoric acid 2-ethylhexyl ester
100 ML
35,80 €
1 L
74,40 €
35,80 €
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
35,80 €
1 L
74,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H18O · xH3PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
235-741-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
35,80 €
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O, as an emulsion)
pb
>180 °C/1013 hPa (decomposes)
Température de transition
flash point >100 °C
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[P](=O)(O)(O)O.OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C8H18O.H3O4P/c1-3-5-6-8(4-2)7-9;1-5(2,3)4/h8-9H,3-7H2,1-2H3;(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
FZQYZMODYSBPES-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): colourless to brown
Appearance (visual): clear
Assay (Mono- and Diester) (acidimetric): ≥ 95.0 %
Assay of monoester (acidimetric): 30.0 - 50.0 %
Assay of diester (acidimetric): 40.0 - 70.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.025
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100 °C