Principaux documents
8.21089
Sigma-Aldrich
n-Tetracosane
for synthesis
Synonyme(s) :
n-Tetracosane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)22CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Numéro de classement CE :
211-474-5
Essai
≥99.0% (GC)
pb
391 °C
Pf
49-51 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C24H50/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
Clé InChI
POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 48 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable