Documents
8.20948
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminodiphenyl ether
for synthesis
Synonyme(s) :
4,4′-Diaminodiphenyl ether, 4,4′-Oxydianiline, Bis(p-aminophenyl) ether
About This Item
Formule linéaire :
4-(NH2)C6H4OC6H4-4-(NH2)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
202-977-0
Pression de vapeur
90 hPa ( 20 °C)
Pf
191.5 °C (decomposition)
Température de transition
flash point 219 °C
Solubilité
practically insoluble 0.048 g/L
Densité
1.315 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
Clé InChI
HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 189 °C
Melting range (upper value): ≤ 192 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
426.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
219 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)