Principaux documents
8.20903
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalic anhydride
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Nitrophthalic anhydride
25 G
67,80 €
100 G
218,00 €
67,80 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
67,80 €
100 G
218,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H3NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
211-373-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
67,80 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
160-164 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+](=O)([O-])c1c2c([c]([o][c]2=O)=O)ccc1
InChI
1S/C8H3NO5/c10-7-4-2-1-3-5(9(12)13)6(4)8(11)14-7/h1-3H
Clé InChI
ROFZMKDROVBLNY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (morpholine method): ≥ 95.0 %
Melting range (lower value): ≥ 160 °C
Melting range (upper value): ≤ 164 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable