8.20902
1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol
for synthesis
Synonyme(s) :
1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol, α-(p-Nitrophenyl)glycerol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
pH
4-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
95-99 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H11NO5/c11-5-8(12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8-9,11-13H,5H2
Clé InChI
IUZVZBIQZKBWCC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable