Principaux documents
8.20753
Sigma-Aldrich
Lithium hydride
for synthesis
Synonyme(s) :
Lithium hydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
HLi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
7.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352306
Numéro de classement CE :
231-484-3
Forme
powder
Puissance
78 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
pH
>7 (20 °C, 21 g/L in H2O)
Pf
688 °C
Densité
0.78 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
290‑430 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Li.H/q+1;-1
Clé InChI
SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (by gasvolumetry): ≥ 96.0 %
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable