8.20418
Ethyl 2,3-dibromopropionate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl 2,3-dibromopropionate, 2,3-Dibromopropionic acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
240 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
211-214 °C/992 hPa
Température de transition
flash point 91 °C
Densité
1.79 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H8Br2O2/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
OENICUBCLXKLJQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.788 - 1.790
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup