Principaux documents
8.20399
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N,N-diethylacetamide
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Chloro-N,N-diethylacetamide, Chloroacetic acid diethylamide
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CON(C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
219-019-2
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
980 mg/kg LD50, skin (Rat)
pb
114-116 °C/23 hPa
Température de transition
flash point 113 °C
Densité
1.09 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H12ClNO/c1-3-8(4-2)6(9)5-7/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
CQQUWTMMFMJEFE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup