Principaux documents
8.20252
Sigma-Aldrich
Dibutyl sulfide
for synthesis
Synonyme(s) :
Dibutyl sulfide, Butyl sulfide
50 ML
54,20 €
100 ML
82,10 €
500 ML
396,00 €
25 L
15 980,00 €
54,20 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
54,20 €
100 ML
82,10 €
500 ML
396,00 €
25 L
15 980,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3S(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352113
Numéro de classement CE :
208-870-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
54,20 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
26 hPa ( 80 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
2220 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
188.7 °C/1013 hPa
Pf
-80 °C
Température de transition
flash point 62 °C
Densité
0.84 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
S(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.837 - 0.839
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup