Principaux documents
8.20240
Sigma-Aldrich
tert-Butylbenzene
for synthesis
Synonyme(s) :
tert-Butylbenzene, 2-Methyl-2-phenylpropane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
202-632-4
Pression de vapeur
1.33 hPa ( 13 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
445 °C
Puissance
3045 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
0.8-5.6 % (v/v)
Pf
-58 °C
Température de transition
flash point 44 °C
Solubilité
29.5 mg/L
Densité
0.87 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H14/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.866
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup