Principaux documents
8.20161
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(diethylamino)-benzophenone
for synthesis
Synonyme(s) :
4,4′-Bis(diethylamino)-benzophenone, N,N,N′,N′-Tetraethyl-4,4′-diaminobenzophenone, Michler ethylketone
About This Item
Formule linéaire :
4-[C2H5)2N]C6H4COC6H4-4-[N(C2H5)2]
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
202-025-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Puissance
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
90-95 °C
Température de transition
flash point 151 °C
Masse volumique apparente
400 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(CC)(CC)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(CC)CC
InChI
1S/C21H28N2O/c1-5-22(6-2)19-13-9-17(10-14-19)21(24)18-11-15-20(16-12-18)23(7-3)8-4/h9-16H,5-8H2,1-4H3
Clé InChI
VYHBFRJRBHMIQZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 92 °C
Melting range (upper value): ≤ 96 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable