Documents
8.18964
Sigma-Aldrich
2-Methylimidazole
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Methylimidazole, 2-Methylglyoxaline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
211-765-7
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>600 °C (DIN 51794)
Puissance
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.5-11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
270 °C/1013 hPa
Pf
144-147 °C
Température de transition
flash point 155 °C (DIN 51758)
Masse volumique apparente
550 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methylimidazole for synthesis. CAS 693-98-1, pH 10.5 - 11.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 142 °C
Melting range (upper value): ≤ 145 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)