Documents
8.18804
Sigma-Aldrich
Trimethyl orthoacetate
for synthesis
Synonyme(s) :
Trimethyl orthoacetate, 1,1,1-Trimethoxyethane, Orthoacetic acid trimethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3C(OCH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
215-892-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
20 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
108 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 15 °C
Densité
0.96 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H12O3/c1-5(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
Clé InChI
HDPNBNXLBDFELL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.956 - 0.958
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup