Principaux documents
8.18725
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(-)-Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid
for synthesis
Synonyme(s) :
(2R,3R)-(-)-Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid, Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid
25 G
105,00 €
100 G
240,00 €
105,00 €
Il n'en reste plus que 0 en stock
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
105,00 €
100 G
240,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(4-(CH3)C6H4COOCHCOOH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
251-131-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
105,00 €
Il n'en reste plus que 0 en stock
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (acidimetric)
Forme
powder
Pf
165-171 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[O-]C(=O)[C@H](OC(=O)c2ccc(cc2)C)[C@H](OC(=O)c1ccc(cc1)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/p-2/t15-,16+
Clé InChI
CMIBUZBMZCBCAT-IYBDPMFKSA-L
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in ethanol): -142.0 - -136.0 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3