8.18665
(R)-(+)-Pulegone
for synthesis
Synonyme(s) :
(R)-(+)-Pulegone, (R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-(+)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-(+)-5-Methyl-2-isopropylidenecyclohexanone
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.16 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥94.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
470 mg/kg LD50, oral (Rat)
3090 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pf
≤25 °C
Température de transition
flash point 82 °C
Densité
0.935 g/m3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Clé InChI
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (20/4 °C): 0.936 - 0.942
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +21.0 - +24.0 °
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F
Point d'éclair (°C)
82 °C