Principaux documents
8.18639
Sigma-Aldrich
N-Methylbutylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
N-Methylbutylamine, N-Butylmethylamine
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3NHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
203-791-2
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
932 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.3 % (v/v)
pb
90-92 °C/1013 hPa
Pf
-75 °C
Température de transition
flash point -4 °C
Densité
0.74 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H13N/c1-3-4-5-6-2/h6H,3-5H2,1-2H3/p+1
Clé InChI
QCOGKXLOEWLIDC-UHFFFAOYSA-O
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.734 - 0.736
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
-1 °C - closed cup