Principaux documents
8.18598
Sigma-Aldrich
2,3-Epoxypropyl isopropyl ether
for synthesis
Synonyme(s) :
2,3-Epoxypropyl isopropyl ether, Isopropoxymethyloxirane, Isopropyl glycidyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
223-672-9
Pression de vapeur
13 hPa ( 25 °C)
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
290 °C
Puissance
4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
9650 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 188 g/L in H2O)
pb
137 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 33 °C
Densité
0.92 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)7-3-6-4-8-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
NWLUZGJDEZBBRH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.918 - 0.920
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup