Principaux documents
8.18567
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Propylene oxide
for synthesis
Synonyme(s) :
(R)-(+)-1,2-Propylene oxide, (R)-(+)-1,2-Epoxypropane, (R)-(+)-Methyloxirane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
200-879-2
Pression de vapeur
588 hPa ( 20 °C)
Essai
≥98.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
430 °C (DIN 51794)
Puissance
380 mg/kg LD50, oral (Rat)
1243 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.9-37 % (v/v)
pb
34-35 °C/1013 hPa
Pf
-112 °C
Température de transition
flash point -37 °C
Densité
0.829 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-25°C
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
Clé InChI
GOOHAUXETOMSMM-GSVOUGTGSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.829 - 0.832
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +13.0 - +15.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - Pensky-Martens closed cup