Principaux documents
8.18447
2,2′-Methylenebis(4-methyl-6-tert-butylphenol)
for synthesis
Synonyme(s) :
2,2′-Methylenebis(4-methyl-6-tert-butylphenol), 2,2′-Methylenebis-(6-tert-butyl-4-methyl-phenol), Bis(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)-methan
About This Item
Formule linéaire :
(2-(OH)-3-(CH3)3C-5-(CH3)C6H2)2CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
204-327-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
<1 hPa
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (GC)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
350 °C
Puissance
4880 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4-7 (20 °C in H2O, aqueous suspension)
Pf
125-132 °C (Lit.)
Température de transition
flash point 185 °C
Solubilité
practically insoluble 0.007 mg/L
Densité
1.07 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
300 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Oc1c(cc(cc1Cc2c(c(cc(c2)C)C(C)(C)C)O)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H32O2/c1-14-9-16(20(24)18(11-14)22(3,4)5)13-17-10-15(2)12-19(21(17)25)23(6,7)8/h9-12,24-25H,13H2,1-8H3
Clé InChI
KGRVJHAUYBGFFP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 125 °C
Melting range (upper value): ≤ 132 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
365.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
185 °C - Pensky-Martens closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)