Principaux documents
8.18303
Sigma-Aldrich
o-Phenylenedioxydiacetic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
o-Phenylenedioxydiacetic acid, 2.2′-(1.2-Phenylenebisoxy)bisacetic acid
About This Item
Formule linéaire :
2-(HOOCCH2O)-C6H4-OCH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
226-488-7
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
176-179 °C
Masse volumique apparente
140 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H10O6/c11-9(12)5-15-7-3-1-2-4-8(7)16-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
PPZYHOQWRAUWAY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 176 °C
Melting range (upper value): ≤ 179 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable