Principaux documents
8.18107
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-2-oxazoline
for synthesis
Synonyme(s) :
4,4-Dimethyl-2-oxazoline
5 ML
131,00 €
131,00 €
Date d'expédition estimée le06 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
131,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
250-045-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
131,00 €
Date d'expédition estimée le06 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥93.0% (GC)
Forme
liquid
pb
99-100 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 1 °C
Densité
0.94 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N1=COCC1(C)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-5(2)3-7-4-6-5/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
KOAMXHRRVFDWRQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
33.8 °F
Point d'éclair (°C)
1 °C