Principaux documents
8.18097
Sigma-Aldrich
Aluminium triethylate
for synthesis
Synonyme(s) :
Aluminium triethylate, Aluminium triethoxide, Aluminium triethanolate, Aluminiumethoxide
About This Item
Formule linéaire :
Al(OC2H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
209-105-8
Forme
pieces
Pf
128-131 °C
Densité
1.142 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/3C2H5O.Al/c3*1-2-3;/h3*2H2,1H3;/q3*-1;+3
Clé InChI
JPUHCPXFQIXLMW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable