Principaux documents
8.18054
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine selenide
for synthesis
Synonyme(s) :
Triphenylphosphine selenide
50 G
123,00 €
123,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
123,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3PSe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
223-406-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
123,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
crystals
Pf
186-189 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Se-][P+](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C18H15PSe/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clé InChI
ZFVJLNKVUKIPPI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (HPLC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 186 - 189 °C
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3