Principaux documents
8.16007
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline
for synthesis
Synonyme(s) :
(S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Hyp
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.13
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
200-091-9
pH
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
274 °C
Solubilité
500 g/L
Masse volumique apparente
610 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)
Clé InChI
PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in water): -77.0 - -74.0 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1