Principaux documents
8.16006
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Valine
for synthesis
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Valine, Val
25 G
30,50 €
100 G
81,50 €
30,50 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
30,50 €
100 G
81,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
200-773-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
30,50 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
315 °C
Solubilité
85 g/L
Densité
1.23 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
400 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
NC(C(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
Clé InChI
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +27.5 - +29.0 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable