8.14807
1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane
for synthesis
Synonyme(s) :
1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.001 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
260 °C
Puissance
3160 mg/kg LD50, oral (Rat)
2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.1-4.5 % (v/v)
pH
>12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
146-148 °C/1 hPa
Pf
-32 °C
Température de transition
flash point 139 °C
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H24N2O3/c11-3-1-5-13-7-9-15-10-8-14-6-2-4-12/h1-12H2/p+2
Clé InChI
JCEZOHLWDIONSP-UHFFFAOYSA-P
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.003 - 1.008
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
282.2 °F
Point d'éclair (°C)
139 °C