Key Documents
8.14763
Sigma-Aldrich
Lithium aluminium hydride
(powder) for synthesis
Synonyme(s) :
Lithium aluminium hydride, LAH, Lithium alanate, Aluminium lithium hydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
H4AlLi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
37.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352306
Numéro de classement CE :
240-877-9
Niveau de qualité
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Pf
125 °C (decomposition)
Densité
0.917 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
400 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
Clé InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (by gasvolumetry): ≥ 97.0 %
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable