Principaux documents
8.14609
Sigma-Aldrich
Formamidine disulfide dihydrochloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Formamidine disulfide dihydrochloride
10 G
97,20 €
97,20 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
97,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H6N4S2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
238-876-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
97,20 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
crystals
Pf
175-179 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S(S\C(=N/[H])\[N+H3])\C(=N\[H])\[N+H3].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C2H6N4S2.2ClH/c3-1(4)7-8-2(5)6;;/h(H3,3,4)(H3,5,6);2*1H
Clé InChI
BFJQSCVWXZOXGK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable