Principaux documents
8.14112
Sigma-Aldrich
3-Dimethylaminobenzoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Dimethylaminobenzoic acid
About This Item
Formule linéaire :
3-((CH3)2N)C6H4COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
202-775-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (acidimetric)
Pf
149-152 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(C)(C)c1cc(ccc1)C(=O)O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-4-7(6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 149 °C
Melting range (upper value): ≤ 152 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable