8.14100
3-Diethylamino-1-propylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Diethylamino-1-propylamine, N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
2.2 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
215 °C
Puissance
410 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.0 % (v/v)
pH
11.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
168-171 °C
Pf
-60 °C
Température de transition
flash point 51 °C
Densité
0.82 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-9(4-2)7-5-6-8/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.824 - 0.827
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup