Principaux documents
8.14032
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarboxylic acid amide
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Pyridinecarboxylic acid amide, Isonicotinic acid amide, Isonicotinamide
About This Item
Formule linéaire :
4-(H2NCO)C5H4N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
215-926-2
Forme
crystals
Pf
155-157 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
Clé InChI
VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 155 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable