Principaux documents
8.12034
Sigma-Aldrich
Antimony(V) fluoride
for synthesis
Synonyme(s) :
Antimony(V) fluoride, Antimony pentafluoride
100 G
850,00 €
850,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Changer de vue
100 G
850,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
F5Sb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
232-021-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
850,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
pb
149-150 °C/1013 hPa
Pf
7 °C
Densité
2.99 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/5F.Sb
Clé InChI
TWNMFECGADOEOJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2