8.10408
N,N-Dimethylhydrazine
Synonyme(s) :
1,1-Dimethylhydrazine, UDMH
About This Item
Pression de vapeur
164 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
249 °C
Puissance
122 mg/kg LD50, oral (rat)
Limite d'explosivité
2-45 % (v/v)
pb
63-64 °C/1013 hPa
Pf
-58 °C
Température de transition
flash point 1 °C
Densité
0.79 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.790 - 0.792
Identity (IR):passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
14.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-10 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)