Documents
8.07303
Sigma-Aldrich
Phthalimide
for synthesis
Synonyme(s) :
Phthalimide, Phthalic acid imide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H5NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
201-603-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>500 °C
Puissance
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.8 (0.6 g/L in H2O)
Point d'ébullition
310 °C/1013 hPa
Pf
234-238 °C (sublimed)
Température de transition
flash point 150 °C
Solubilité
0.6 g/L
Densité
1.21 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)
Clé InChI
XKJCHHZQLQNZHY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 233 °C
Melting range (upper value): ≤ 236 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup