Principaux documents
8.06754
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-pyridinecarboxylate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl 3-pyridinecarboxylate, Ethyl nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Nicotinic acid ethyl ester
250 ML
112,00 €
112,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
112,00 €
About This Item
Formule linéaire :
3-(C2H5OOC)C5H4N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
210-370-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
112,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
>2005 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
222-224 °C/1013 mbar
Pf
8-9 °C
Température de transition
flash point 93 °C
Densité
1.11 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
n1cc(ccc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
XBLVHTDFJBKJLG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.106 - 1.108
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup