Principaux documents
8.05905
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methyl-1-propene
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Chloro-2-methyl-1-propene, ß-Methallyl chloride, 3-Chloroisobutylene
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2C(CH3)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
209-251-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
140 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
540 °C
Puissance
>10000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
2.2-10.4 % (v/v)
Pf
-80 °C
Température de transition
flash point -18 °C
Solubilité
0.5 g/L
Densité
0.93 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
ClCC(=C)C
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
Clé InChI
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.925 - 0.927
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
14.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-10 °C - closed cup